Stampa…
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7-(Chlorosulphonyl)-1-methyl-1H-indole
OR15945-250MG OR15945-1G
APOSOR15945-250MGEA 164 EUR
APOSOR15945-250MG APOSOR15945-1G
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₈ClNO₂S
Peso molecolare: 229,683 g/mol
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09879958
CAS Number: 941716-95-6
UN: 3261
ADR: 8,III