Stampa…
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15920-1G OR15920-250MG
APOSOR15920-1GEA 122 EUR
APOSOR15920-1G APOSOR15920-250MG
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected 98%
3-Phenyl-D-phenylalaninol, N-BOC protected
Formula: C₂₀H₂₅NO₃
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865075
CAS Number: 155836-48-9