Stampa…
1,3-Thiazole-4-thiocarboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Thiazole-4-carbothioic acid amide, 1,3-Thiazole-4-carbothioamide, 4-Carbamothioyl-1,3-thiazole
OR15911-1G OR15911-500MG
APOSOR15911-1GEA 82.9 EUR
APOSOR15911-1G APOSOR15911-500MG
1,3-Thiazole-4-thiocarboxamide
1,3-Thiazole-4-thiocarboxamide
Formula: C₄H₄N₂S₂
Peso molecolare: 144,218 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115283
CAS Number: 80653-66-3