3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine dihydrochloride, 1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-amine dihydrochloride
Formula:
C₇H₇N₃·2ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16628054 CAS Number: 1257535-55-9 |