Stampa…
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-6-ylmethanol
OR15762-1G OR15762-5G
APOSOR15762-1GEA 210 EUR
APOSOR15762-1G APOSOR15762-5G
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972614
CAS Number: 499770-81-9