Stampa…
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR15758-10G OR15758-1G OR15758-5G
APOSOR15758-10GEA 593 EUR
APOSOR15758-10G APOSOR15758-1G APOSOR15758-5G
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
4-[4-(3-Oxobutyl)phenoxy]benzonitrile
Formula: C₁₇H₁₅NO₂
Peso molecolare: 265,307 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035754
CAS Number: 189120-04-5