Stampa…
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxypiperidine, tert-Butyl trans-4-bromo-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR15690-1G OR15690-5G
APOSOR15690-1GEA 230 EUR
APOSOR15690-1G APOSOR15690-5G
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Formula: C₁₀H₁₈BrNO₃
Peso molecolare: 280,159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972247
CAS Number: 936250-36-1