Stampa…
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR1565-25G OR1565-50G
APOSOR1565-25GEA 122 EUR
APOSOR1565-25G APOSOR1565-50G
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid 97%
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Punto di fusione: 253…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017614
CAS Number: 195383-80-3