Stampa…
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15584-1G OR15584-5G
APOSOR15584-1GEA 201 EUR
APOSOR15584-1G APOSOR15584-5G
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate 97%
Methyl 2-chloro-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₄ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09265527
CAS Number: 934236-41-6