Stampa…
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15569-1G OR15569-250MG OR15569-5G
APOSOR15569-1GEA 125 EUR
APOSOR15569-1G APOSOR15569-250MG APOSOR15569-5G
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Formula: C₄H₅ClN₂·ClH
Punto di fusione: 139…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01721661
CAS Number: 38585-61-4