5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitrobenzofurazan, N-Benzyl-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-5-amine
OR1529-100MG
OR1529-250MG
OR1529-500MG
APOSOR1529-100MGEA
176
EUR
APOSOR1529-100MG
APOSOR1529-250MG
APOSOR1529-500MG
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-(Benzylamino)-7-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula:
C₁₃H₉ClN₄O₃ Peso molecolare: 304,689 g/mol Punto di fusione: 135…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00576759 CAS Number: 306934-83-8 |