Stampa…
1,3-Bis[(dimethylamino)methylene]thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Bis[(dimethylamino)methylidene]thiourea
OR15284-1G OR15284-5G
APOSOR15284-1GEA 172 EUR
APOSOR15284-1G APOSOR15284-5G
1,3-Bis[(dimethylamino)methylene]thiourea
1,3-Bis[(dimethylamino)methylene]thiourea
Formula: C₇H₁₄N₄S
Peso molecolare: 186,278 g/mol
Punto di fusione: 187…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173502
CAS Number: 96818-59-6