Stampa…
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzonitrile, 1-Benzoyl-3-(4-cyanophenyl)thiourea
OR15041-5G OR15041-10G OR15041-25G
APOSOR15041-5GEA 26.3 EUR
APOSOR15041-5G APOSOR15041-10G APOSOR15041-25G
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(4-Cyanophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formula: C₁₅H₁₁N₃OS
Peso molecolare: 281,332 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00587941
CAS Number: 1448-64-2