Stampa…
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(4-Methoxyphenyl)pyridazin-3-amine
OR14971-100MG OR14971-250MG
APOSOR14971-100MGEA 20.5 EUR
APOSOR14971-100MG APOSOR14971-250MG
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Formula: C₁₁H₁₁N₃O
Peso molecolare: 201,225 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801353
CAS Number: 4776-87-8