6-Phenylpyridazin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-6-phenylpyridazine, 3-Amino-6-phenyl-1,2-diazine
OR14968-250MG
OR14968-100MG
OR14968-1G
APOSOR14968-250MGEA
84.4
EUR
APOSOR14968-250MG
APOSOR14968-100MG
APOSOR14968-1G
6-Phenylpyridazin-3-amine
6-Phenylpyridazin-3-amine
Formula:
C₁₀H₉N₃ Peso molecolare: 171,199 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234636 CAS Number: 14966-91-7 |