Stampa…
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1494-1G OR1494-5G
APOSOR1494-1GEA 123 EUR
APOSOR1494-1G APOSOR1494-5G
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline 95%
5-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 182,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865077
CAS Number: 69397-93-9