1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₅NOS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09879953 CAS Number: 926921-80-4 UN: 2735 ADR: 8,III |