Stampa…
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14888-100MG OR14888-1G OR14888-250MG
APOSOR14888-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR14888-100MG APOSOR14888-1G APOSOR14888-250MG
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
4-Methyl-2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂OS
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817496
CAS Number: 892502-19-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III