Stampa…
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(3-Formylphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR14886-1G OR14886-250MG OR14886-100MG
APOSOR14886-1GEA 352 EUR
APOSOR14886-1G APOSOR14886-250MG APOSOR14886-100MG
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde 97%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,183 g/mol
Punto di fusione: 105…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817468
CAS Number: 273727-50-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III