Stampa…
{3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methylamine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine, 2-[3-(Aminomethyl)phenoxy]-6-methylpyrazine
OR14858-1G OR14858-250MG
APOSOR14858-1GEA 379 EUR
APOSOR14858-1G APOSOR14858-250MG
{3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methylamine 90%
{3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methylamine
Formula: C₁₂H₁₃N₃O
Peso molecolare: 215,251 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817526
CAS Number: 941716-89-8
UN: 2735
ADR: 8,III