Stampa…
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1477-1G OR1477-5G
APOSOR1477-1GEA 29.2 EUR
APOSOR1477-1G APOSOR1477-5G
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide 97%
1,4'-Bipiperidine-1'-carboximidamide hydroiodide
Formula: C₁₁H₂₂N₄·HI
Peso molecolare: 338,232 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368562
CAS Number: 849776-34-7