Stampa…
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14726-1G OR14726-5G
APOSOR14726-1GEA 159 EUR
APOSOR14726-1G APOSOR14726-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860874
CAS Number: 37535-50-5