Stampa…
2-Nitro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S)-2-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid, (2S)-2-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(2-NO₂)-OH
OR14705-1G OR14705-250MG OR14705-5G
APOSOR14705-1GEA 80 EUR
APOSOR14705-1G APOSOR14705-250MG APOSOR14705-5G
2-Nitro-L-phenylalanine
2-Nitro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 210,187 g/mol
Punto di fusione: 226…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00270360
CAS Number: 19883-75-1