Stampa…
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1463-1G OR1463-100MG
APOSOR1463-1GEA 30.6 EUR
APOSOR1463-1G APOSOR1463-100MG
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797503
CAS Number: 184778-33-4