Stampa…
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-4-Benzylthiazolidine-2-thione
OR14522-1G OR14522-5G
APOSOR14522-1GEA 142 EUR
APOSOR14522-1G APOSOR14522-5G
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 98%
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Formula: C₁₀H₁₁NS₂
Peso molecolare: 209,331 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658217
CAS Number: 110199-17-2