Stampa…
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-4-Benzylthiazolidine-2-thione, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-thioxo-1,3-thiazolidine, (4S)-4-Benzyl-2-thioxo-1,3-thiazolidine
OR14521-1G OR14521-10G OR14521-5G
APOSOR14521-1GEA 56.8 EUR
APOSOR14521-1G APOSOR14521-10G APOSOR14521-5G
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Formula: C₁₀H₁₁NS₂
Peso molecolare: 209,331 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06658216
CAS Number: 171877-39-7