Stampa…
Dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Bis(methoxycarbonyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine
OR14497-1G OR14497-5G
APOSOR14497-1GEA 72.7 EUR
APOSOR14497-1G APOSOR14497-5G
Dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
Dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 234,208 g/mol
Punto di ebollizione: 174…178 °C (0,23 mm Hg)
Punto di fusione: 66…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411548
CAS Number: 5825-71-8