Stampa…
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14438-1G OR14438-5G
APOSOR14438-1GEA 40.6 EUR
APOSOR14438-1G APOSOR14438-5G
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆N₂O₇
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017561
CAS Number: 22633-33-6