Stampa…
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-(piperazin-1-yl)acetate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)methyl]piperazine, (Piperazin-1-yl)acetic acid tert-butyl ester
OR14391-1G OR14391-250MG
APOSOR14391-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14391-1G APOSOR14391-250MG
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
tert-Butyl (piperazin-1-yl)acetate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Punto di ebollizione: 72 °C (0,15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659535
CAS Number: 112257-22-4