3-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₁NO Punto di fusione: 106…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116293 CAS Number: 217189-04-3 |