Stampa…
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14356-1G OR14356-250MG
APOSOR14356-1GEA 325 EUR
APOSOR14356-1G APOSOR14356-250MG
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid 97%
3',5-Dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₄
Punto di fusione: 167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01880302
CAS Number: 849066-63-3