Stampa…
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzeneboronic acid, pinacol ester, tert-Butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperazine-1-carboxylate
OR14349-1G OR14349-10G OR14349-5G
APOSOR14349-1GEA 35 EUR
APOSOR14349-1G APOSOR14349-10G APOSOR14349-5G
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine, N1-BOC protected
Formula: C₂₁H₃₃BN₂O₄
Peso molecolare: 388,309 g/mol
Punto di fusione: 157…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411544
CAS Number: 470478-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III