Stampa…
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1432-1G OR1432-250MG
APOSOR1432-1GEA 203 EUR
APOSOR1432-1G APOSOR1432-250MG
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine 95+%
4-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Punto di fusione: 172…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114576
CAS Number: 217192-22-8