5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉N₃ Punto di ebollizione: 100…104 °C (0,3 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200858 CAS Number: 486414-86-2 UN: 2735 ADR: 8,III |