Stampa…
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Borono-5-methylbenzo[b]thiophene
OR14304-1G OR14304-250MG OR14304-100MG
APOSOR14304-1GEA 323 EUR
APOSOR14304-1G APOSOR14304-250MG APOSOR14304-100MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formula: C₉H₉BO₂S
Peso molecolare: 192,043 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200866
CAS Number: 136099-65-5