Stampa…
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzo[d]thiazole-6-sulphonyl chloride, 6-(Chlorosulphonyl)-1,3-benzothiazole
OR14303-1G OR14303-250MG
APOSOR14303-1GEA 58.2 EUR
APOSOR14303-1G APOSOR14303-250MG
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClNO₂S₂
Peso molecolare: 233,695 g/mol
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086100
CAS Number: 181124-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III