Stampa…
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Bromoacetyl)-1,4-benzodioxane, 2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)ethan-1-one
OR14245-1G OR14245-250MG
APOSOR14245-1GEA 335 EUR
APOSOR14245-1G APOSOR14245-250MG
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-(Bromoacetyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Peso molecolare: 257,081 g/mol
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972617
CAS Number: 19815-97-5
UN: 3261
ADR: 8,III