Stampa…
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1417-1G OR1417-250MG
APOSOR1417-1GEA 314 EUR
APOSOR1417-1G APOSOR1417-250MG
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Punto di fusione: >225 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08690294
CAS Number: 105316-98-1
UN: 3261
ADR: 8,III