Stampa…
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Fornitore: Apollo Scientific
OR14020-1G OR14020-5G
APOSOR14020-1GEA 42.2 EUR
APOSOR14020-1G APOSOR14020-5G
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
3-Methylpyridine-2-acetamide oxime
Formula: C₇H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200877
CAS Number: 690632-33-8