Stampa…
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14014-1G OR14014-250MG
APOSOR14014-1GEA 379 EUR
APOSOR14014-1G APOSOR14014-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₂S₂
Peso molecolare: 246,734 g/mol
Punto di fusione: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200880
CAS Number: 90273-30-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III