3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR13998-1G
OR13998-250MG
OR13998-5G
APOSOR13998-1GEA
155
EUR
APOSOR13998-1G
APOSOR13998-250MG
APOSOR13998-5G
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₈H₅NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09998350 CAS Number: 70829-28-6 |