Stampa…
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13983-1G OR13983-250MG OR13983-5G
APOSOR13983-1GEA 109 EUR
APOSOR13983-1G APOSOR13983-250MG APOSOR13983-5G
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formula: C₇H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082600
CAS Number: 5654-83-1