Stampa…
3-Piperidin-1-ylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1384-1G OR1384-5G OR1384-10G
APOSOR1384-1GEA 120 EUR
APOSOR1384-1G APOSOR1384-5G APOSOR1384-10G
3-Piperidin-1-ylaniline 98%
3-Piperidin-1-ylaniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Peso molecolare: 176,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234760
CAS Number: 27969-75-1