Stampa…
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Amino-3,4-dihydro-2,4-dimethyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR13821-1G OR13821-250MG
APOSOR13821-1GEA 561 EUR
APOSOR13821-1G APOSOR13821-250MG
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
8-Amino-2,4-dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,214 g/mol
Punto di fusione: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998375
CAS Number: 870064-85-0