Stampa…
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid, 4-(2-Amino-2-carboxy-1-hydroxyethyl)anisole, β-Hydroxy-O-methyl-DL-tyrosine
OR13802-1G OR13802-250MG
APOSOR13802-1GEA 512 EUR
APOSOR13802-1G APOSOR13802-250MG
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
2-Amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₄
Peso molecolare: 211,215 g/mol
Punto di fusione: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998363
CAS Number: 50897-30-8
UN: 1759
ADR: 8,III