Stampa…
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)-5-sulphanyl-1,3,4-oxadiazole, 5-(4-Bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
OR13745-1G OR13745-25G OR13745-5G
APOSOR13745-1GEA 72.7 EUR
APOSOR13745-1G APOSOR13745-25G APOSOR13745-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₈H₅BrN₂OS
Peso molecolare: 257,107 g/mol
Punto di fusione: 190…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00992518
CAS Number: 41421-19-6