Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR13735-10G
OR13735-25G
OR13735-5G
APOSOR13735-10GEA
183
EUR
APOSOR13735-10G
APOSOR13735-25G
APOSOR13735-5G
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate 97%
Ethyl 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Formula:
C₅H₇N₃O₂S Punto di fusione: 197…199 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03093787 CAS Number: 64837-53-2 |