Stampa…
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Benzyloxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole, 5-(Phenylmethoxy)-3-(cyanomethyl)-1H-indole
OR13727-1G OR13727-25G OR13727-5G
APOSOR13727-1GEA 14.7 EUR
APOSOR13727-1G APOSOR13727-25G APOSOR13727-5G
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]acetonitrile
Formula: C₁₇H₁₄N₂O
Peso molecolare: 262,306 g/mol
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022730
CAS Number: 2436-15-9