Stampa…
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1362-1G OR1362-250MG
APOSOR1362-1GEA 174 EUR
APOSOR1362-1G APOSOR1362-250MG
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₇ClN₂O₃S
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797486
CAS Number: 10185-62-3
UN: 3261
ADR: 8,II