5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₇ClO₂S₂ Punto di fusione: 85…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797460 CAS Number: 97272-02-1 UN: 3261 ADR: 8,III |